Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: Potassiumhexacyanoferrate(II) trihydrate, Tetrapotassium hexacyanoferrate trihydrate, Potassium ferrocyanide trihydrate
26816.232EA 51.8 CHF
26816.232 26816.298 26816.460
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat
Formel: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Melting Pt: 70 °C
Dichte: 1.889 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00167023
CAS-Nummer: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 12,07793
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.0 %
Ba (Barium) Passes test
Insolubility in water Max. 0.03 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 0.02 %