Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: Potassiumhexacyanoferrate(II) trihydrate, Tetrapotassium hexacyanoferrate trihydrate, Potassium ferrocyanide trihydrate
26815.262EA 75.7 CHF
26815.262 26815.460
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat
Formel: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
MW: 422,39 g/mol
Melting Pt: 70 °C
Dichte: 1.889 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00167023
CAS-Nummer: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 12,07793
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %