di-Natriumtetraborat Decahydrat
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
Synonyms:
Borax tetra, Sodium tetraborate decahydrate, Sodium Borate decahydrate
T880.1
T880.2
ROTHT880.1EA
48.6
CHF
ROTHT880.1
ROTHT880.2
di-Natriumtetraborat Decahydrat
di-Natriumtetraborat Decahydrat
Formel:
Na₂B₄O₇·10H₂O Siedepunkt: 320 °C (1013 hPa) Melting Pt: 75 °C Dichte: 1.73 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149193 CAS-Nummer: 1303-96-4 EINECS: 215-540-4 REACH: 01-2119490790-32 Merck Index: 13,08662 |