di-Natriumtetraborat Decahydrat
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Borax tetra, Sodium tetraborate decahydrate, Sodium Borate decahydrate
8643.1 8643.2 8643.5
ROTH8643.1EA 25.1 CHF
ROTH8643.1 ROTH8643.2 ROTH8643.5
di-Natriumtetraborat Decahydrat
di-Natriumtetraborat Decahydrat
Formel: Na₂B₄O₇·10H₂O
MW: 381.37 g/mol
Siedepunkt: 320
Melting Pt: 75
Dichte: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149193
CAS-Nummer: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 13,08662