Tetrachlorgold(III)säure Hydrat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Gold(III) chloride hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate(III) xhydrate, Hydrogen tetrachloroaurate (III) hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate hydrate, Chloroauric acid, tetra-Chloroauric acid hydrate
223620010 223620050
ACRO223620010EA 235 CHF
ACRO223620010 ACRO223620050
Tetrachlorgold(III)säure Hydrat
Tetrachlorgold(III)säure Hydrat
Formel: HAuCl₄·H₂O
Melting Pt: 30 °C
Dichte: 1,169 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00149903
CAS-Nummer: 27988-77-8
EINECS: 240-948-4
UN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange Powder or crystals and/or chunks
Gold (Au) ≥49 %
Insoluble matter ≤0.1 % (in diethyl ether)
Alkalies+oth.metals (SO4) ≤0.2 %