Tetrachlorgold(III)säure Trihydrat
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
3867.1 3867.2
ROTH3867.1EA 262.8 CHF
ROTH3867.1 ROTH3867.2
Tetrachlorgold(III)säure Trihydrat
Tetrachlorgold(III)säure Trihydrat
Formel: HAuCl₄·3H₂O
Melting Pt: 30 °C
Dichte: 3,9 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149904
CAS-Nummer: 16961-25-4
EINECS: 240-948-4
UN: 3260
ADR: 8,III