trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetraessigsäure Monohydrat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: 2,2',2'',2'''-(trans-Cyclohexane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid hydrate, DCTA monohydrate, CDTA monohydrate, trans-Cyclohex-1,2-ylenediaminetetra acetic acid monohydrate, (1,2-Cyclohexylenedinitrilo)tetraacetic acid monohydrate, 2,2',2'',2'''-[trans-Cyclohexane-1,2-diylbis(azanetriyl)]tetraacetic acid hydrate, CHELATON 4, Titriplex® IV, trans-1,2-Cyclohexanediaminetetraacetic acid monohydrate, trans-Cyclohexane-1,2-dinitrilotetraacetic acid monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41032.0025 8.41032.0100 8.41032.0005
8.41032.0025EA 90 CHF
8.41032.0025 8.41032.0100 8.41032.0005
trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetraessigsäure Monohydrat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetraessigsäure Monohydrat
Formel: C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O
Melting Pt: 213…216 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066429
CAS-Nummer: 125572-95-4
EINECS: 236-308-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 213 °C
Molar Mass 364.34 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3