p-Toluolsulfonsäure Monohydrat
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyms: 4-Methylbenzenesulphonic acid hydrate, Toluene-4-sulphonic acid monohydrate
4796.1 4796.2
ROTH4796.1EA 38.9 CHF
ROTH4796.1 ROTH4796.2
p-Toluolsulfonsäure Monohydrat
p-Toluolsulfonsäure Monohydrat
Formel: C₇H₈O₃S·1H₂O
MW: 190,22 g/mol
Melting Pt: 102…104 °C
Dichte: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 180 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00142137
CAS-Nummer: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
UN: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 12,09671