Phloroglucin Dihydrat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 1,3,5-Trihydroxybenzene dihydrate, Phloroglucinol, Hydrate
131040250 131041000 131045000
ACRO131040250EA 36.4 CHF
ACRO131040250 ACRO131041000 ACRO131045000
Phloroglucin Dihydrat 99%
Phloroglucin Dihydrat
Formel: C₆H₆O₃·2H₂O
Melting Pt: 218…221 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149090
CAS-Nummer: 6099-90-7
EINECS: 203-611-2
Merck Index: 13,07413
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
GC ≥96.0 %