1-Hexansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Sodium 1-hexanesulphonate monohydrate
206120050 206120250 206121000
ACRO206120050EA 53.2 CHF
ACRO206120050 ACRO206120250 ACRO206121000
1-Hexansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat 99%
1-Hexansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat
Formel: C₆H₁₃NaO₃S·1H₂O
Melting Pt: >300 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149549
CAS-Nummer: 207300-91-2
EINECS: 220-601-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or crystals or flakes or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤9.6 % (100°C, 3 h) (vacuum)
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Titration after Ion exchange ≥98.5 % (on dry substance)