1-Heptansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyms:
Sodium 1-heptanesulphonate monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
51832-10G-F
51832-50G-F
51832-10G-FEA
431
CHF
51832-10G-F
51832-50G-F
1-Heptansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat, Supelco®
1-Heptansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat
Formel:
C₇H₁₅NaO₃S·1H₂O MW: 220,27 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149550 CAS-Nummer: 207300-90-1 EINECS: 245-210-5 |