1-Heptansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: Natriumheptylsulfonat Monohydrat
15214.18EA 424 CHF
15214.18 15214.09
1-Heptansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat ≥99%
1-Heptansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat
Formel: C₇H₁₅NaO₃S·1H₂O
MW: 220,27 g/mol
Melting Pt: >300 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149550
CAS-Nummer: 207300-90-1
EINECS: 245-210-5