EDTA Tetranatriumsalz Dihydrat

Lieferant: EUROCLONE
Gefahr

EMR131001 EMR131500
EURLEMR131001EA 0 CHF
EURLEMR131001 EURLEMR131500
EDTA Tetranatriumsalz Dihydrat
EDTA Tetranatriumsalz Dihydrat
Formel: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O
Melting Pt: > 300 °C
Flash-Pt: >100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150026
CAS-Nummer: 10378-23-1
EINECS: 200-573-9
Merck Index: 13,03544

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR