EDTA Dinatriumsalz Dihydrat ≥99%, Gen-Apex für die Molekularbiologie
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: EDTA-Na2 DihydratKestranal® 2S 2 H2OEthylendinitrilotetratetraessigsäure Dinatriumsalz DihydratTitriplex IIIEthylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz DihydratEthylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dinatriumsalz DihydratKestranal® 2S DihydratEdetinsäure Dinatriumsalz DihydratDinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat Dihydrat
33600.267EA 126 CHF
33600.267
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat ≥99%, Gen-Apex für die Molekularbiologie
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MW: 372,24 g/mol
Melting Pt: 255 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150037
CAS-Nummer: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/56/2299956.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Identification (IR) Passes test
Identification B Passes test Ph.Eur.
Identification (Na) Passes test
Colouration (0,2 mol/l; water) Max. 10 APHA
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Transmittance (260 nm) (0.2 mol/l) Min. 50 %
Transmittance (280 nm) (0.2 mol/l) Min. 90 %
Transmittance (320 nm) (0.2 mol/l) Min. 95 %