EDTA Dinatriumsalz Dihydrat ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: EDTA-Na2 DihydratKestranal® 2S 2 H2OEthylendinitrilotetratetraessigsäure Dinatriumsalz DihydratTitriplex IIIEthylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz DihydratEthylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dinatriumsalz DihydratKestranal® 2S DihydratEdetinsäure Dinatriumsalz DihydratDinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat Dihydrat
20296.360EA 778 CHF
20296.360 20296.462 20296.291 20296.260
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat ≥98%, TECHNICAL
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MW: 372,24 g/mol
Melting Pt: 255 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150037
CAS-Nummer: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/56/2299956.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %