EDTA Dinatriumsalz Dihydrat
Lieferant: GERBU BIOCHEMICALS
1034.0250
1034.1000
GRBU1034.0250EA
0
CHF
GRBU1034.0250
GRBU1034.1000
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat
Formel:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O Melting Pt: 255 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00150037 CAS-Nummer: 6381-92-6 EINECS: 205-358-3 Merck Index: 13,03543 |