EDTA Dinatriumsalz Dihydrat, Molekularbiologische Qualität, Calbiochem®, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: EDTA-Na2 DihydratKestranal® 2S 2 H2OEthylendinitrilotetratetraessigsäure Dinatriumsalz DihydratTitriplex IIIEthylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz DihydratEthylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dinatriumsalz DihydratKestranal® 2S DihydratEdetinsäure Dinatriumsalz DihydratDinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat Dihydrat
324503-1EA 634 CHF
324503-1
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat, Molekularbiologische Qualität, Calbiochem®, Millipore®
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MW: 372,24 g/mol
Melting Pt: 255 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150037
CAS-Nummer: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/56/2299956.jpg