EDTA Dinatriumsalz Dihydrat ≥99% für die Biotechnologie
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
0105-1KGEA 421 CHF
0105-1KG 0105-2.5KG 0105-500G 0105-12KG
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat ≥99% für die Biotechnologie
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat
A reversible metalloprotease inhibitor useful for chelating metal ions.
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Melting Pt: 255 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150037
CAS-Nummer: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
DNase none detected
Heavy Metals (as Pb) ≤0.005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.01%
Loss on Drying 8.7 – 11.4%
Nitrilotriacetic Acid ≤0.1%
pH (5%, Water) @25 °C 4.0 – 6.0
Protease none detected
Purity ≥99%
RNase none detected