tri-Natriumcitrat Dihydrat
Lieferant: Roth Carl
3580.1 3580.2 3580.3 3580.5
ROTH3580.1EA 83.4 CHF
ROTH3580.1 ROTH3580.2 ROTH3580.3 ROTH3580.5
tri-Natriumcitrat Dihydrat
tri-Natriumcitrat Dihydrat
Formel: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Melting Pt: 150 °C
Dichte: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150031
CAS-Nummer: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
Merck Index: 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM