tri-Natriumcitrat Dihydrat ≥99%, Gen-Apex für die Molekularbiologie
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: Natriumcitrat tribasisch DihydratCitronensäure Trinatriumsalz Dihydrat
33615.268EA 139 CHF
33615.268
tri-Natriumcitrat Dihydrat ≥99%, Gen-Apex für die Molekularbiologie
tri-Natriumcitrat Dihydrat
Formel: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
MW: 294,1 g/mol
Melting Pt: 150 °C
Dichte: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150031
CAS-Nummer: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
REACH: 01-2119457027-40
Merck Index: 13,08675
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/03/16640603.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Colouration (0,1 mol/l; water) Max. 10 APHA
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Transmittance (260 nm) Min. 98 %
Transmittance (280 nm) Min. 98 %