Citronensäure Monohydrat
Lieferant: Roth Carl
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid, 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxilic acid
3958.1
3958.2
3958.3
3958.4
3958.5
ROTH3958.1EA
95.9
CHF
ROTH3958.1
ROTH3958.2
ROTH3958.3
ROTH3958.4
ROTH3958.5
Citronensäure Monohydrat
Citronensäure Monohydrat
Formel:
C₆H₈O₇.H₂O MW: 210.14 g/mol Melting Pt: 135…152 °C Dichte: 1.552 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 173.9 °C (geschlossener Tiegel) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149972 CAS-Nummer: 5949-29-1 EINECS: 201-069-1 Merck Index: 13,02350 |