Citronensäure Monohydrat

Lieferant: EUROCLONE
Achtung

Synonyms: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid, 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxilic acid

EMR113001 EMR113005 EMR113010
EURLEMR113001EA 0 CHF
EURLEMR113001 EURLEMR113005 EURLEMR113010
Citronensäure Monohydrat
Citronensäure Monohydrat
Formel: C₆H₈O₇.H₂O
MW: 210.14 g/mol
Melting Pt: 135…152 °C
Dichte: 1.552 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 173.9 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149972
CAS-Nummer: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR