di-Ammoniumoxalat Monohydrat
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyms: Ammonium oxalate monohydrate, Ammonium oxalate-1-hydrate, Oxalic acid diammonium salt monohydrate, Oxalic acid ammonium salt monohydrate, Ammonium ethanedioate monohydrate, Ammonium Oxalate, Monohydrate
P737.1 P737.2
ROTHP737.1EA 108.6 CHF
ROTHP737.1 ROTHP737.2
di-Ammoniumoxalat Monohydrat
di-Ammoniumoxalat Monohydrat
Formel: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
MW: 142.11 g/mol
Siedepunkt: 70
Melting Pt: 70
Dichte: ∼1.5 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149694
CAS-Nummer: 6009-70-7
EINECS: 214-202-3
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00541