Oxalsäure Dihydrat, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Ethandisäure Dihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.00489.0100EA 323 CHF
1.00489.0100
Oxalsäure Dihydrat, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Oxalsäure Dihydrat
Formel: HO₂CCO₂H·2H₂O
MW: 126,07 g/mol
Siedepunkt: 149…160 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 101 °C
Dichte: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149102
CAS-Nummer: 6153-56-6
EINECS: 205-634-3
ADR: 8,III
REACH: 01-2119534576-33
Merck Index: 12,07043
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/16/2297216.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 102 g/l (20 °C)
Melting Point 101 °C
Molar Mass 126.07 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Boiling Point 149 - 160 °C (decomposition)
Vapor Pressure 21 hPa (50 °C)
Flash Point 157 °C (decomposition)
Density 1.65 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material