Oxalsäure Dihydrat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
Synonyms: Ethandisäure Dihydrat
0187.9025EA 0 CHF
0187.9025 0187.1000
Oxalsäure Dihydrat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Oxalsäure Dihydrat
Formel: HO₂CCO₂H·2H₂O
MW: 126,07 g/mol
Siedepunkt: 149…160 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 101 °C
Dichte: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149102
CAS-Nummer: 6153-56-6
EINECS: 205-634-3
UN: 3261
ADR: 8,III
REACH: 01-2119534576-33
Merck Index: 13,06980
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/16/2297216.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Exceeds ACS Specifications
Assay 99.5 - 102.5 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
Nitrogen Compounds (as N) max. 0.001 %
Residue after Ignition max. 0.01 %
Substances Darkened by Hot H2SO4 passes test
Sulfate (SO4) max. 0.002 %
Trace Impurities (in ppm)
Calcium (Ca) max. 5
Chloride (Cl) max. 5
Iron (Fe) max. 2
Heavy Metals (as Pb) max. 5