Oxalsäure Dihydrat 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Ethanedioic acid dihydrate
129600010 129600050 129601000
ACRO129600010EA 77.5 CHF
ACRO129600010 ACRO129600050 ACRO129601000
Oxalsäure Dihydrat 99+%, reinst
Oxalsäure Dihydrat
Formel: HO₂CCO₂H·2H₂O
Siedepunkt: 149 - 160 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 98…102 °C
Dichte: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149102
CAS-Nummer: 6153-56-6
EINECS: 205-634-3
ADR: 8,III
REACH: 01-2119534576-33
Merck Index: 13,06980
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcc1447f5f23a589dc85e10dd090c86e33b6541b&vid=2f0e34543b2f625715b002905fc0dd45fcd75561&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm