Nickel(II)acetat Tetrahydrat 99%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Nickel diacetate tetrahydrate, Nickel (II) acetate tetrahydrate, Nickel di(acetate) tetrahydrate, Acetic acid nickel (II) salt tetrahydrate
415540050 415545000 415541000
ACRO415540050EA 28.1 CHF
ACRO415540050 ACRO415545000 ACRO415541000
Nickel(II)acetat Tetrahydrat 99%, reinst
Nickel(II)acetat Tetrahydrat
Formel: C₄H₆NiO₄·4H₂O
MW: 248,84 g/mol
Siedepunkt: 16 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 250 °C
Dichte: 1,798 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066973
CAS-Nummer: 6018-89-9
EINECS: 206-761-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06583
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green to blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.5 %
Cobalt (Co) ≤0.2 %
Iron (Fe) ≤20 ppm