Mangan(II)acetat Tetrahydrat
Lieferant: Roth Carl
0277.1 0277.2 0277.3
ROTH0277.1EA 31.8 CHF
ROTH0277.1 ROTH0277.2 ROTH0277.3
Mangan(II)acetat Tetrahydrat
Mangan(II)acetat Tetrahydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Mn·4H₂O
Melting Pt: 300 °C
Dichte: 1.58 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00062552
CAS-Nummer: 6156-78-1
EINECS: 211-334-3
Merck Index: 13,05746