Blei(II)acetat Trihydrat
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Acetic acid lead (II) salt trihydrate, Lead diacetate trihydrate
P739.1 P739.2
ROTHP739.1EA 138 CHF
ROTHP739.1 ROTHP739.2
Blei(II)acetat Trihydrat
Blei(II)acetat Trihydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Pb·3H₂O
Siedepunkt: 280 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 75 °C
Dichte: 2.55 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150023
CAS-Nummer: 6080-56-4
EINECS: 206-104-4
UN: 1616
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05415
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=351511a44fbb598a2d7fa1fa4ab395427b6168f1&vid=67e858e5f0dc4d04dd796541b3c0ad5aa73f8dc8&prid=web&clid=SAPDAM