Magnesiumacetat Tetrahydrat ≥99%, Reagenzqualität
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyms: Essigsäure Magnesiumsalz TetrahydratMagnesiumdi(acetat)-TetrahydratMagnesiumdi(acetat) TetrahydratEssigsäure Magnesiumsalz-Tetrahydrat
M0631-1KGEA 222.52 CHF
M0631-1KG
Magnesiumacetat Tetrahydrat ≥99%, Reagenzqualität
Magnesiumacetat Tetrahydrat
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
MW: 214,46 g/mol
Melting Pt: 68 °C
Dichte: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149214
CAS-Nummer: 16674-78-5
Merck Index: 13,05676
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99 - 102 %
Insoluble in acetic acid Max. 0.005 %
Form solid