Magnesiumacetat Tetrahydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyms: Essigsäure Magnesiumsalz TetrahydratMagnesiumdi(acetat)-TetrahydratMagnesiumdi(acetat) TetrahydratEssigsäure Magnesiumsalz-Tetrahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.05819.1000EA 504 CHF
1.05819.1000 1.05819.9050 1.05819.0250 1.05819.9999
Magnesiumacetat Tetrahydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Magnesiumacetat Tetrahydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
MW: 214,46 g/mol
Melting Pt: 80 °C
Dichte: 1,454 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149214
CAS-Nummer: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Merck Index: 13,05676
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1200 g/l (15 °C)
Melting Point 80 °C
Molar Mass 214.46 g/mol
Bulk Density 510 kg/m3
Density 1.45 g/cm3
pH 6.1 (50 g/l, H2O, 20 °C)