Magnesiumacetat Tetrahydrat
Lieferant: EUROCLONE
Synonyms:
Acetic acid magnesium salt tetrahydrate, Magnesium di(acetate) tetrahydrate
EMR168100
EMR168250
EMR168500
EURLEMR168100EA
0
CHF
EURLEMR168100
EURLEMR168250
EURLEMR168500
Magnesiumacetat Tetrahydrat
Magnesiumacetat Tetrahydrat
Formel:
(H₃CCOO)₂Mg·4H₂O Melting Pt: 80 °C Dichte: 1.454 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149214 CAS-Nummer: 16674-78-5 EINECS: 205-554-9 Merck Index: 13,05676 |