Magnesiumacetat Tetrahydrat
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: Essigsäure Magnesiumsalz TetrahydratMagnesiumdi(acetat)-TetrahydratMagnesiumdi(acetat) TetrahydratEssigsäure Magnesiumsalz-Tetrahydrat
0131-500GEA 105 CHF
0131-500G
Magnesiumacetat Tetrahydrat
Magnesiumacetat Tetrahydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
MW: 214,46 g/mol
Melting Pt: 80 °C
Dichte: 1,454 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149214
CAS-Nummer: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Merck Index: 13,05676
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Chloride ≤0.01%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.01%
Purity
Sulphate ≤0.05%