Magnesiumacetat Tetrahydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: Essigsäure Magnesiumsalz TetrahydratMagnesiumdi(acetat)-TetrahydratMagnesiumdi(acetat) TetrahydratEssigsäure Magnesiumsalz-Tetrahydrat
12225.A1EA 250 CHF
12225.A1 12225.30
Magnesiumacetat Tetrahydrat ≥98%
Magnesiumacetat Tetrahydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
MW: 214,46 g/mol
Melting Pt: 80 °C
Dichte: 1,454
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149214
CAS-Nummer: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Merck Index: 14,5654