Magnesiumacetat Tetrahydrat ≥99,997% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms:
Essigsäure Magnesiumsalz Tetrahydrat
, Magnesiumdi(acetat)-Tetrahydrat
, Magnesiumdi(acetat) Tetrahydrat
, Essigsäure Magnesiumsalz-Tetrahydrat
10795.22EA
784
CHF
10795.22
10795.14
ABCRAB202128.0025
Magnesiumacetat Tetrahydrat ≥99,997% (Metall-Basis), Puratronic®
Magnesiumacetat Tetrahydrat
Formel:
(H₃CCOO)₂Mg·4H₂O MW: 214,46 g/mol Melting Pt: 80 °C Dichte: 1,454 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149214 CAS-Nummer: 16674-78-5 EINECS: 205-554-9 Merck Index: 14,5654 |