Adenin Hydrochlorid
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyms: 1H-Adenin HydrochloridPurin-6-amin Hydrochlorid6-Aminopurin Hydrochlorid9H-Purin-6-amin Hydrochlorid
MOLE85430679-5GEA 0 CHF
MOLE85430679-5G
Adenin Hydrochlorid
Adenin Hydrochlorid
Formel: C₅H₅N₅·HCl
MW: 171,59 g/mol
MDL Number: MFCD00150864
CAS-Nummer: 2922-28-3
EINECS: 220-867-0