Hydrazin-Hydrat 100% (∼64% w/w N₂H₄)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: HydrathydrazinHydrazinhydratHydrazin Monohydrat
ACRO196715000EA 62 CHF
ACRO196715000 ACRO196711000
Hydrazin-Hydrat 100% (∼64% w/w N₂H₄)
Hydrazin-Hydrat
Formel: NH₂NH₂·xH₂O
MW: 32,05 g/mol (anhy)
Siedepunkt: 117,2 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –51,5 °C
Dichte: 1,0315 g/cm³
Flash-Pt: 75 °C
MDL Number: MFCD00149931
CAS-Nummer: 10217-52-4
EINECS: 206-114-9
UN: 2030
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04790
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Refractive index 1.4285 to 1.4315 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.030 to 1.033 g/ml
Titration with HCl 63.6 to 64.6 % (N2H4)
Titration with HCl 99.4 to 100.9 % (N2H4.H2O)