Hydroxylammoniumchlorid
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyms:
Hydroxylamin Hydrochlorid
, Chlorhydrathydroxylamin
, Hydroxylamin HCl
, Hydroxylamin-Hydrochlorid
MOLE21834412-1KGEA
0
CHF
MOLE21834412-1KG
Hydroxylammoniumchlorid
Hydroxylammoniumchlorid
Formel:
NH₂OH·HCl MW: 69,49 g/mol Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa) Melting Pt: 151 °C Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051089 CAS-Nummer: 5470-11-1 EINECS: 226-798-2 UN: 2923 ADR: 8,III Merck Index: 13,04853 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)