Hydroxylammoniumchlorid ≥96% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Hydroxylamin Hydrochlorid
36416.22EA
89.6
CHF
36416.22
36416.36
Hydroxylammoniumchlorid ≥96% ACS
Hydroxylammoniumchlorid
A monoamine oxidase inhibitor; inhibits platelet aggregation
Formel:
NH₂OH·HCl MW: 69,49 g/mol Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa) Melting Pt: 152 °C (Zersetzung) Dichte: 1,67 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051089 CAS-Nummer: 5470-11-1 EINECS: 226-798-2 UN: 2923 ADR: 8,III Merck Index: 13,04853 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)