Guanidiniumthiocyanat
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyms: Guanidinium sulphocyanide, GTC, Guanidine Thiocyanate, Guanidinium rhodanide
0017.1 0017.2
ROTH0017.1EA 41.4 CHF
ROTH0017.1 ROTH0017.2
Guanidiniumthiocyanat
Guanidiniumthiocyanat
Formel: CH₅N₃·CHNS
Melting Pt: 118 °C
Dichte: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013027
CAS-Nummer: 593-84-0
EINECS: 209-812-1