Guanidiniumthiocyanat
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyms: GuanidiniumsulfocyanidGuanidin-RhodanidGuanidin-ThiocyanatGuanidiniumrhodanidAminomethansäureamidiniumthiocyanat
MOLEM18449163EA 0 CHF
MOLEM18449163
Guanidiniumthiocyanat
Guanidiniumthiocyanat
Formel: CH₅N₃·CHNS
MW: 118,16 g/mol
Melting Pt: 118 °C
Dichte: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013027
CAS-Nummer: 593-84-0
EINECS: 209-812-1