Guanidiniumthiocyanat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Guanidinium sulphocyanide, GTC, Guanidine Thiocyanate, Guanidinium rhodanide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20613.0250 8.20613.1000 8.20613.0050
8.20613.0250EA 118 CHF
8.20613.0250 8.20613.1000 8.20613.0050
Guanidiniumthiocyanat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Guanidiniumthiocyanat
Formel: CH₅N₃·CHNS
MW: 118.16 g/mol
Melting Pt: 118
Dichte: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013027
CAS-Nummer: 593-84-0
EINECS: 209-812-1
UN: 1759
ADR: 8 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1420 g/l (20 °C)
Melting Point 118 °C
Molar Mass 118.16 g/mol
Bulk Density 630 kg/m3
Density 1.29 g/cm3 (20 °C)
pH 4.8 - 6.0 (1420 g/l, H2O, 20 °C) (saturated solution)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material