Guanidiniumthiocyanat
Lieferant: EUROCLONE
|
Achtung
|
Synonyms:
Guanidinium sulphocyanide, GTC, Guanidine Thiocyanate, Guanidinium rhodanide
EMR017001
EMR017100
EMR017500
EURLEMR017001EA
0
CHF
EURLEMR017001
EURLEMR017100
EURLEMR017500
Guanidiniumthiocyanat
Guanidiniumthiocyanat
Formel:
CH₅N₃·CHNS MW: 118.16 g/mol Melting Pt: 118 Dichte: 1.29 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013027 CAS-Nummer: 593-84-0 EINECS: 209-812-1 |