Guanidiniumthiocyanat, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Achtung
Synonyms: Guanidinium sulphocyanide, GTC, Guanidine Thiocyanate, Guanidinium rhodanide
368975-100 368975-500
368975-100EA 236 CHF
368975-100 368975-500
Guanidiniumthiocyanat, Millipore®
Guanidiniumthiocyanat
Formel: CH₅N₃·CHNS
MW: 118,16 g/mol
Melting Pt: 118 °C
Dichte: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013027
CAS-Nummer: 593-84-0
EINECS: 209-812-1