Guanidiniumthiocyanat 99% für die Biochemie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Guanidinium sulphocyanide, GTC, Guanidine Thiocyanate, Guanidinium rhodanide
411111000 411112500 411110010
ACRO411111000EA 104 CHF
ACRO411111000 ACRO411112500 ACRO411110010
Guanidiniumthiocyanat 99% für die Biochemie
Guanidiniumthiocyanat
Formel: CH₅N₃·CHNS
MW: 118.16 g/mol
Melting Pt: 118…122 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013027
CAS-Nummer: 593-84-0
EINECS: 209-812-1
UN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 122 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %
Sulfated ash ≤0.05 %
Solubility (3 M in water) Clear colorless
UV (3 M in water)
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm