Guanidiniumchlorid
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyms:
Guanadine hydrochloride, Aminoformamidine hydrochloride, Aminomethanamidine hydrochloride, Guanidine HCI, Guanidine chloride, Guanidinium chloride, Guanidine hydrochloride
21369121-5KG
21369121-1KG
MOLE21369121-5KGEA
0
CHF
MOLE21369121-5KG
MOLE21369121-1KG
Guanidiniumchlorid
Guanidiniumchlorid
Formel:
NH₂C(=NH)NH₂·HCl MW: 95.53 g/mol Melting Pt: 185 Dichte: 1.354 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013026 CAS-Nummer: 50-01-1 EINECS: 200-002-3 Merck Index: 13,04578 |