Guanidiniumchlorid
Lieferant: EUROCLONE
|
Achtung
|
EMR149001
EMR149250
EMR149500
EURLEMR149001EA
0
CHF
EURLEMR149001
EURLEMR149250
EURLEMR149500
Guanidiniumchlorid
Guanidiniumchlorid
Formel:
NH₂C(=NH)NH₂·HCl Melting Pt: 185 °C Dichte: 1.354 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013026 CAS-Nummer: 50-01-1 EINECS: 200-002-3 Merck Index: 13,04578 |