Fuchsin basisch, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Gefahr
|
Synonyms:
CI 42510, Fuchsin basic, Magenta O, Basic-fuchsin, Rosaniline hydrochloride, 4-((4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride, Fuchsine base monohydrochloride, Basic fuchsin hydrochloride, (4-(4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dienylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride, Diamondfuchsin, Basic fuchsin, Basic Red 9, Pararosaniline
M-Clarity™ quality level = MQ200
B0904-25G
B0904-5G
B0904-25GEA
612
CHF
B0904-25G
B0904-5G
Fuchsin basisch, Sigma-Aldrich®
Fuchsin basisch
Formel:
C₂₀H₂₀ClN₃ MW: 337,85 g/mol Melting Pt: 235 °C Dichte: 1.22 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012569 CAS-Nummer: 632-99-5 EINECS: 211-189-6 Merck Index: 12,05686 |