Fuchsin basisch
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Rosanilin-Chlorid(4-(4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dienyliden)methyl)-2-methylaniliniumchloridDiamantfuchsin(4-(4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dienyliden)methyl)-2-methylanilin HydrochloridMethylfuchsinMagenta IAnilinrot3-Methyl-4,4',4''-triaminotrityliumchloridMagentarotFuchsin RFNbasisches FuchsinBasic Violet 144-(Di(4-aminophenyl)methylen)-2-methyl-2,5-cyclohexadien-1-yliden)ammoniumchlorid3-Methylparafuchsin
ROTH3256.1EA 95.55 CHF
ROTH3256.1
Fuchsin basisch
Fuchsin basisch
Formel: C₂₀H₂₀ClN₃
MW: 337,85 g/mol
Melting Pt: 235 °C
Dichte: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012569
CAS-Nummer: 632-99-5
EINECS: 211-189-6
Merck Index: 12,05686