N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylendiamin Dihydrochlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21102.0010 8.21102.0025 8.21102.0002
8.21102.0010EA 129 CHF
8.21102.0010 8.21102.0025 8.21102.0002
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylendiamin Dihydrochlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylendiamin Dihydrochlorid
Formel: C₁₀H₁₈Cl₂N₂
Melting Pt: 227…230 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012482
CAS-Nummer: 637-01-4
EINECS: 211-274-8
Merck Index: 12,09367
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e955f6b2a1434ddba239f533c6611583219f8904&vid=13fb110b013db70c026f8eefeee7f08fa2568c0c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 227 - 230 °C (decomposition)
Molar Mass 237.17 g/mol